Learn More
EGF Receptor Mouse anti-Human, BUV805, Clone: EMab-134, BD Biosciences™
Descripción
EGF Receptor Monoclonal antibody specifically detects EGF Receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EGF Receptor |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | EMab-134 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; mENA; PIG61 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human EGF Receptor extracellular domain Recombinant Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |