missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat EGF ELISA Kit

Código de producto. p-7230633
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15485373

Marca: Invitrogen™ EREGF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Rat Epidermal Growth Factor (Rt EGF) ELISA quantitates Rt EGF in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt EGF. Principle of the method The Rat EGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

EGF pertenece a una familia de factores de crecimiento que se unen al receptor de EGF 170 kDa. Los ligandos receptores de EGF se sintetizan como proteínas transmembranosas tipo I de 130 kDa con una extensión N-terminal llamada módulo EGF y un fragmento C-terminal, también conocido como la cola citoplasmática. EGF comprende nueve motivos EGF; solo el adyacente a la membrana celular es funcional como un dominio de unión al receptor de EGF. Debido a la escisión proteolítica, se libera un factor de crecimiento soluble de 6 kDa que contiene el módulo EGF en el espacio extracelular (′desprendimiento de ectodominio′). EGF se puede detectar en la mayoría de los fluidos corporales; la concentración es especialmente alta en plasma, orina, saliva y leche. Las plaquetas, así como las células de varios órganos, como el cerebro, el riñón, la glándula salival y el estómago, liberan EGF. Como mitógeno para las células endoteliales, EGF también afecta a la angiogénesis y desempeña un papel en los procesos de cicatrización de heridas. El bloqueo de la liberación de los ligandos receptores de EGF inhibe el crecimiento y la migración en varias líneas celulares dependientes del receptor de EGF y retarda en gran medida la reepitelialización de la herida debido a la migración de los queratinocitos deteriorada. La sobreexpresión de uno o más receptores y/o ligandos es una característica de la mayoría de los carcinomas humanos y cánceres epiteliales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P07522
Intervalo del ensayo 0,82-200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,8 pg
Intervalo de calibración De 0,8 ng/ml a 200 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos de ELISA detecta el EGF de rata. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25313
Símbolo de gen Egf
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado