Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para EGF de ratón
Código de producto. 15455263
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15455263
Marca: Invitrogen™ EMEGF
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA del factor de crecimiento epidérmico de ratón (EGF ms) cuantifica el EGF ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el EGF ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para EGF de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
EGF pertenece a una familia de factores de crecimiento que se unen al receptor de EGF 170 kDa. Los ligandos receptores de EGF se sintetizan como proteínas transmembranosas tipo I de 130 kDa con una extensión N-terminal llamada módulo EGF y un fragmento C-terminal, también conocido como la cola citoplasmática. EGF comprende nueve motivos EGF; solo el adyacente a la membrana celular es funcional como un dominio de unión al receptor de EGF. Debido a la escisión proteolítica, se libera un factor de crecimiento soluble de 6 kDa que contiene el módulo EGF en el espacio extracelular (′desprendimiento de ectodominio′). EGF se puede detectar en la mayoría de los fluidos corporales; la concentración es especialmente alta en plasma, orina, saliva y leche. Las plaquetas, así como las células de varios órganos, como el cerebro, el riñón, la glándula salival y el estómago, liberan EGF. Como mitógeno para las células endoteliales, EGF también afecta a la angiogénesis y desempeña un papel en los procesos de cicatrización de heridas. El bloqueo de la liberación de los ligandos receptores de EGF inhibe el crecimiento y la migración en varias líneas celulares dependientes del receptor de EGF y retarda en gran medida la reepitelialización de la herida debido a la migración de los queratinocitos deteriorada. La sobreexpresión de uno o más receptores y/o ligandos es una característica de la mayoría de los carcinomas humanos y cánceres epiteliales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01132
Intervalo del ensayo 3,28-800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 13645
Símbolo de gen AI790464
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AI790464
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min