Learn More
Efinaconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16482807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16482807 50 mg 50 miligramos
16479277 5 mg 5 miligramos
16466866 100 mg 100 miligramos
16466728 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16482807
Marca: Medchem Express HY15660
MedChemExpress Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efinaconazole
Forma física Solid
CAS 164650-44-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22F2N4O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KP-103
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES C[C@@H](N1CCC(CC1)=C)[C@@](O)(C2=CC=C(F)C=C2F)CN3N=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 348.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.39
Porcentaje de pureza 99.36%