Learn More
EEF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208429 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839594 20 μL 20 microlitros
16829594 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839594
Marca: Proteintech 201071AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Catalyzes the GTP-dependent ribosomal translocation step during translation elongation. During this step, the ribosome changes from the pre-translocational (PRE) to the post-translocational (POST) state as the newly formed A-site-bound peptidyl-tRNA and P-site-bound deacylated tRNA move to the P and E sites, respectively. Catalyzes the coordinated movement of the two tRNA molecules, the mRNA and conformational changes in the ribosome.
Especificaciones
Antígeno EEF2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EEF2
N.º de referencia del gen P13639, P58252
Alias de gen EEF 2, EEF2, EF 2, EF2, Elongation factor 2
Símbolos de los genes EEF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EEF2 Fusion Protein Ag13826
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13629, 1938
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG