missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16897123 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16897123 20 μL 20 microlitros
16887123 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16897123 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 106301AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The calculated molecular weight of EEF1D is 31 kDa, but the modified protein is about 35-40 kDa.

This gene encodes a subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit functions as guanine nucleotide exchange factor. It is reported that this subunit interacts with HIV-1 Tat, and thus it represses the translation of host-cell, but not HIV-1, mRNAs. Several alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno EEF1D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EEF1D
N.º de referencia del gen P29692, P57776, Q68FR9
Alias de gen Antigen NY CO 4, EEF1D, EF 1 delta, EF 1D, EF1D, Elongation factor 1 delta, FP1047
Símbolos de los genes Eef1d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EEF1D Fusion Protein Ag0983
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1936, 300033, 66656
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.