missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1D Monoclonal Antibody (OTI6E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17585834
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
17585834 100 μL 100 microlitros
17505844 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17585834 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA811678

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit functions as guanine nucleotide exchange factor. It is reported that this subunit interacts with HIV-1 Tat, and thus it represses the translation of host-cell, but not HIV-1, mRNAs. Several alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been found for this gene.

Spezifikation

Antígeno EEF1D
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EEF1D
N.º de referencia del gen P29692
Alias de gen EF-1D, EF1D, FP1047
Símbolos de los genes EEF1D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human EEF1D produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1936
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.