missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EED Monoclonal Antibody (K06320_14C5), Invitrogen™

Código de producto. 30202088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30202088 200 μL 200 microgramos
30204934 50 μL 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30202088 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA556220

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: AGTDMPAAKK QKLSSDENSN PDLSGDENDD AVSIESGTNT ERPDTPTNTP NAPGRKSWGK GKWKSKKCKY SFKCVNSLKE DHNQPLFGVQ FNWHSKEGDP LVFATVGSNR VTLYECHSQG EIRLLQSYVD ADADENFYTC

The EED protein (WAIT-1 or WD protein associated with integrin cytoplasmic tails-1), also called embryonic ectoderm development, is a member of the superfamily of WD-40 repeat proteins and widely conserved polycomb group (PcG) family of proteins. The polycomb group (PcG) is a large and evolutionarily conserved set of genes whose products act in multimeric complexes to modify histones, which are then thought to cause stable and heritable states of transcriptional repression. EED shuttles between the nucleus and the plasma membrane and can interact with the cytoplasmic tail of integrin Beta-7 subunit. EED exerted an antiviral activity at the late stage of HIV-1 replication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EED
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K06320_14C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica EED
N.º de referencia del gen O75530
Alias de gen EED; embryonic ectoderm development; Embryonic ectoderm development protein; ENSMUSG00000039373; HEED; l(7)5Rn; l7Rn5; lethal, Chr 7, Rinchik 5; lusk; Polycomb protein EED; WAIT1; WAIT-1; WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1
Símbolos de los genes EED
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human EED (immunogen range is 11-150).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8726
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.