missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2C11, Proteintech

Código de producto. 17711239 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17711239 20 μL 20 microlitros
17701239 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17711239

Marca: Proteintech 812451RR20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

EEA1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects EEA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for WB, ELISA

Specifica

Antígeno EEA1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2C11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC021300
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8411
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.