Learn More
EEA1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 1E11E4, Proteintech
Código de producto. p-7227550 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17701459 20 μL 20 microlitros
17791449 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17701459
Marca: Proteintech CL5946806520UL
Mouse Monoclonal Antibody
EEA1 Monoclonal antibody specifically detects EEA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno EEA1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E11E4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC012547
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8411
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1