Learn More
BD Biosciences™ Solución de EDTA (RUO/GMP)
Código de producto. 15816118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
15816118 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15816118
Marca: BD Biosciences™ 347689
Se utiliza para eliminar células adherentes del recipiente de activación como parte de un kit de detección de citocinas.
  • Elimina células adherentes del recipiente de activación.
  • Componente incluido en el kit de detección de citocinas intracelulares BD FastImmune CD4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Solución líquida
Cantidad 2,5 ml