Learn More
Solución de sal de disodio EDTA, volumétrico, react.farmacopeaEur., 0,1 M EDTA-Na2, para complexometría, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 litros
500 ml
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15674270 10 L 10 litros
15614280 500 mL 500 ml
15694270 1 L 1 litro
15604280 2,5 L 2.50 litro
15654280 6 x 500 mL paquete de 6
15635735 5 L 5 litros
15624280 5 L 5 litros
15644280 6 x 1 L paquete de 6
15625735 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15674270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3455010L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, react.farmacopeaEuropea, 0,1 M de EDTA-Na2, para complexometría
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Fórmula lineal [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.21
Grado Reagent Ph. Eur.
Cantidad 10 L