Learn More
Solución de sal de disodio EDTA, volumétrico, react.farmacopeaEur., 0,1 M EDTA-Na2, para complexometría, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescription
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Specifications
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| CAS | 139-33-3 |
| Fórmula molecular | C10H14N2Na2O8 |
| Fórmula lineal | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Número MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| Clave InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato |
| Mostrar más |