Learn More
EDTA dipotassium magnesium salt, For complexometry, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
6 x 100 g
50 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
50 Kg
paquete de 6
15693940 100 g 100 g
15613950 6 x 100 g paquete de 6
15603950 50 kg 50 Kg
3 options
Código de producto. 15693940
Marca: Honeywell-Fluka 33350100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
para complexometría, ≥ 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15708-48-2
Fórmula molecular C10H12K2MgN2O8
Peso molecular (g/mol) 390.714
Número MDL MFCD00054450
Clave InChI MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo dipotassium magnesium ethylenediaminetetraacetate, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, dipotassium, oc-6-21, edta dipotassium magnesium salt monohydrate, ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, ethylenediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid dipotassium magnesium salt, edta, dipotassium magnesium salt, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, dipotassium, oc-6-21, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, potassium 1:2 , oc-6-21, magnesium 2+ dipotassium ion ion 4-edta, dipotassium n,n'-ethylenebis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on' magnesate 2-
PubChem CID 85061
Nombre IUPAC magnesio; dipotasio; 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.74g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Nombre del producto
  • EDTA dipotassium magnesium salt