Learn More
Ampolla de solución volumétrica concentrada EDTA, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11586693 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ampolla
Tamaño de la unidad:
1 litro
11586693 1 ampolla 1 litro
1 options
Código de producto. 11586693
Marca: Reagecon EDC0101L
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable, desarrollado y probado para valoraciones.
  • Se usa para hacer 1 l de 0,1 M (0,2 N) EDTA (sal de disodio)
  • Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
  • Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
  • Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Cuando el producto se diluye con precisión a un litro en un matraz aforado, puede utilizarse como solución volumétrica analítica, con una especificación ± del 0,2 %.
  • El producto deberá diluirse con precisión a un litro, en un matraz volumétrico en condiciones de temperatura controlada, para un rendimiento óptimo.
  • El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
  • Se puede utilizar para titulaciones manuales o automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de cualquiera de las distintas propiedades.
Especificaciones
Descripción Accuracy 0.2%
Envase Ampolla
Forma física Líquido
Concentración 0.1 M
Técnica Valoración
Cantidad 1 ampolla
compliance-icons
Nombre del producto
  • EDTA (Disodium Salt) TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.2N (0.1M) SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: edetic acid, sodiumhydroxide