missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edoxaban tosylate monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16474816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474816

Marca: Medchem Express HY10264B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) monohydrate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban monohydrate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban monohydrate can be used for preventing thromboembolic disease research.

Edoxaban (DU-176b) monohydrate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban monohydrate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban monohydrate can be used for preventing thromboembolic disease research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Edoxaban tosylate monohydrate
CAS 1229194-11-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H40ClN7O8S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo DU-176b monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (67.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O.O
Peso molecular (g/mol) 738.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.27
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado