Learn More
EDO-S101, MedChemExpress
Código de producto. 16453568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453568 10 mg 10 miligramos
16496287 5 mg 5 miligramos
16469976 50 mg 50 miligramos
16464676 100 mg 100 miligramos
16462776 25 mg 25 miligramos
16400909 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16453568
Marca: Medchem Express HY101780
MedChemExpress EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor; inhibits HDAC6, HDAC1, HDAC2 and HDAC3 with IC50 values of 6 nM, 9 nM, 9 nM and 25 nM, respectively.
EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDO-S101
CAS 1236199-60-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28Cl2N4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Tinostamustine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)CCCCCCC1=NC2=CC(N(CCCl)CCCl)=CC=C2N1C
Peso molecular (g/mol) 415.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death