Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH Edge™
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 13
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
HI10430 digital, vidrio rellenable, punta cónica, Hanna Instruments
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | 3.5 mm |
| Tipo | pH Electrode |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Junta | Ceramic, Double |
| Material | Glass Body |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C to +100°C |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |