Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH Edge™
Descrizione
HI12301 digital, plástico rellenable, Hanna Instruments
Specifica
Specifica
| Tipos de conector | 3.5 mm |
| Tipo de solución de llenado | Gel |
| Referencia interna | Double, Ag/AgCl |
| Junta | Ceramic, Single |
| Material | PEI Body |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (métrico) | 7.5 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?