Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH Edge™
Descripción
HI10530 digital, vidrio rellenable, punta cónica, Hanna Instruments
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | 3.5 mm |
| Tipo | pH Electrode |
| Para utilizar con (aplicación) | Semi-solids and emulsions |
| Referencia interna | Double, Ag/AgCl |
| Junta | Ceramic, Triple |
| Material | Glass Body |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C to 70°C |