Learn More
Ansell EDGE™ 48-929 Double Layer Nitrile Coated Gloves
Código de producto. 30259540 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
30259540 9 12 pares
1 options
Código de producto. 30259540
Marca: Ansell 48929090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Double layer NBR coating keeps hands dry and comfortable, in addition to enhancing grip capabilities when handling oily parts and tools.
  • Fully dipped NBR coating keeps hands dry and comfortable when handling oily parts and tools
  • Textured palm enhances grip capabilities
  • Seamless liner is comfortable and flexible
  • Elastic knitwrist ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Seamless Knit
Coating Material Nitrilo
Color Negro, Gris
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Fiberglass, Polyethylene, Spandex
Tipo de producto Dip-coated Gloves
Tamaño 9
Norma EN388 4X43C
Para utilizar con (aplicación) Aerospace, Automotive Assembly, Chemicals, Glass Manufacturing, Metal Fabrication, and Transportation
Estilo de puño de los guantes Knit
Serie 48-929
Yarn Gauge 13