Learn More
Ansell EDGE™ 48-703 Seamless Knit Polyethylene Gloves with Leather Palm Pad
Código de producto. 30259524 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
30259524 9 12 pares
1 options
Código de producto. 30259524 Proveedor Ansell N.º de proveedor 48703090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gloves combine cut, abrasion, and thermal resistance with a leather palm pad for additional cushion and support during metal stamping applications.
  • Seamless construction with a knit wrist provides a close fit for a high level of dexterity
  • Re-inforcement protects the user when handling hot or sharp objects
  • Enhanced grip capabilities in dry or slightly oily environments
  • Leather palm pad offers additional cushioning and protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Seamless Knit
Coating Material Nitrile
Color Gris
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free No
Material Polyethylene, Fiberglass
Tipo de producto Seamless Knit Gloves
Tamaño 9
Modelo Clute
Norma EN388 4X43D
Para utilizar con (aplicación) Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, Metal Fabrication, and Oil/Gas Industries
Estilo de puño de los guantes Knit
Tipo de Palm Cuero
Serie EDGE™ 48-703
Yarn Gauge 13