Learn More
Ansell Guantes de trabajo industrial con revestimiento de poliuretano EDGE™ 48-126
Código de producto. 16865230 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16865230 10 12 pares
16825230 6 12 pares
16835230 7 12 pares
16845230 8 12 pares
16855230 9 12 pares
16875230 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16865230 Proveedor Ansell N.º de proveedor 48126100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes para trabajo industrial combinan un revestimiento de tejido sin costuras y una muñeca de tejido elástico con revestimiento de poliuretano para la resistencia a la abrasión.
  • Un guante económico de uso ligero con características de calidad
  • La estructura sin costuras garantiza la comodidad y refuerza la seguridad.
  • El poliéster de calibre 15 ofrece flexibilidad y movilidad.
  • Alta sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente grasos
  • El color oscuro oculta la suciedad para una vida útil prolongada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Funcionamiento del conjunto de automoción, petróleo/gas y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 48-126
Yarn Gauge 15