Descripción
- EN level 4 of abrasion resistance
- Tear resistance
- Good grip for improved productivity
- Shows dirt contamination quickly
- Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Polyester |
| Tipo de producto | Seamless Knit Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |