Descripción
- Los moldes para la mano garantizan un mayor movimiento y destreza
- El recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie de los guantes para proporcionar un agarre más firme
- Acabado totalmente revestido
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Puño de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Espuma de nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, CATEGORÍA II EN 388: 4121, EN 1149 |
| Material del manguito | Espuma de nitrilo |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gray |
| Acabado exterior | Smooth |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |