Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo gris Edge™ serie 40-517
Código de producto. 12650892 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12650892 9 12 pares
12640892 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12650892 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 40157090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una manipulación rápida y precisa que ofrece comodidad y transpirabilidad.
  • Los moldes para la mano garantizan un mayor movimiento y destreza
  • El recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie de los guantes para proporcionar un agarre más firme
  • Acabado totalmente revestido
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de algodón de interbloqueo
  • Puño de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Espuma de nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, CATEGORÍA II EN 388: 4121, EN 1149
Material del manguito Espuma de nitrilo
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gray
Acabado exterior Smooth
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 9
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Material de revestimiento Interlock Cotton
Revestimiento Algodón interbloqueo
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Excelente resistencia a la abrasión, los cortes y roturas
Serie 40-517