Descripción
- Revestimiento de nitrilo de espuma poroso
- Ergonómicos, ligeros, flexibles y resistentes
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado de inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Espuma de nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, CATEGORÍA II EN 388: 4121, EN 1149 |
| Material del manguito | Espuma de nitrilo |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gray |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |