missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Ergonómicos, ligeros, flexibles y resistentes
- El recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie del guante para proporcionar un agarre firme.
- Diseñados para amoldarse a la mano con el fin de mejorar el movimiento y la movilidad
- Perfectos para una manipulación rápida y exacta
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Algodón |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?