Learn More
Ansell Guantes de algodón con revestimiento de nitrilo poroso EDGE™ 40-400
Código de producto. 12660892 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12660892 10 12 pares
12670892 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12660892 Proveedor Ansell N.º de proveedor 40400100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie del guante para proporcionar un agarre más firme en aplicaciones ligeramente grasas. El guante está diseñado para amoldarse a la mano con el fin de mejorar el movimiento y la movilidad.
  • Ergonómicos, ligeros, flexibles y resistentes
  • El recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie del guante para proporcionar un agarre firme.
  • Diseñados para amoldarse a la mano con el fin de mejorar el movimiento y la movilidad
  • Perfectos para una manipulación rápida y exacta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Palma, dedos
Estructura Cortado y cosido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Algodón
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 40-400