Learn More
Ansell Guantes resistentes a productos químicos recubiertos de PVC con certificación EDGE™ 14-663 - Puño de estilo manopla
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Protege a los trabajadores expuestos al aceite, la grasa, el ácido, los cáusticos y los alcoholes
- El acabado áspero protege contra abrasiones al mismo tiempo que mejora el agarre, incluso en condiciones húmedas y aceitosas
- La flexibilidad y la comodidad llevan a una menor fatiga de las manos y a una mayor eficiencia del trabajador
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 407 2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Protective Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Norma EN388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Tipo C |
| Mostrar más |