missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EDG8 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15385101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15385101 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15385101 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA534186

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Elephant, Bat, Pig (100%) Mouse, Rat, Hamster, Dog, Bovine (94%).

The lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P) regulates cell proliferation, apoptosis, motility, and neurite retraction. Its actions may be both intracellular as a second messenger and extracellular as a receptor ligand. S1P and the structurally related lysolipid mediator lysophosphatidic acid (LPA) signal cells through a set of G protein-coupled receptors known as EDG receptors. Some EDG receptors (e.g., EDG1) are S1P receptors; others (e.g., EDG2) are LPA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDG8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica S1PR5
N.º de referencia del gen Q684M3, Q9H228, Q9JKM5
Alias de gen Edg8; Edg-8; endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8; endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8; lpB4; Lysophospholipid receptor B4; nerve growth factor-regulated G-protein-coupled receptor 1; Nrg1; NRG-1; S1P receptor 5; S1P receptor Edg-8; S1P(5) receptor; S1P5; S1PR5; Sphingosine 1-phosphate receptor 5; sphingosine 1-phosphate receptor EDG8; sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8; sphingosine-1-phosphate receptor 5; sphingosine-1-phosphate receptor LPB4; SPPR-1; SPPR-2
Símbolos de los genes S1PR5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human S1PR5 / EDG8.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100141401, 53637, 60399
Especies diana Human, Rat, Monkey, Pig, Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.