Learn More
GeneBLAzer™ Kit de ensayo EDG7 HEK 293T DA
El kit de ensayo GeneBLAzer™ EDG7 HEK 293T DA contiene el receptor EDG7 humano integrado de forma estable en la línea de células CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T.
Marca: GeneBLAzer™ K1315
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Símbolo de gen: EDG7
- Número de referencia: NM_012152.1
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Incluye: Células EDG7 HEK 293T DA,™kit de carga LiveBLazer -FRET B/G, 70 μg, solución D, 1 ml, 2 protocolos, certificado de análisis
- Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina-C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares. Tanto las células EDG7 HEK 293T DA como las células EDG7-NFAT-bla HEK 293T están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y CE50 de ácido lisofosfatídico (LPA); (Figura 1). Además, las células EDG7-NFAT-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.
- Los receptores LPA se clasificaron originalmente en la familia de receptores del gen de diferenciación endotelial (EDG). La familia EDG se dividió posteriormente en dos grupos distintos de receptores basados en su especificidad de ligando para el ácido lisofosfatídico (LPA) o el esfingosina-1-fosfato (S1P). Hay tres receptores LPA de alta afinidad LPA1, LPA2 y LPA3 (formalmente EDG2, EDG4 y EDG7) y receptores S1P de afinidad Five High S1P1, S1P2, S1P3, S1P4 y S1P5 (formalmente EDG1, EDG5, EDG3, EDG6 y EDG8). Los receptores LPA están diferencialmente unidos a través de Gi y Gq a múltiples sistemas efectores y diversas funciones biológicas. Estudios recientes han revelado que la eliminación selectiva del receptor EDG7/LPA3 da como resultado un retraso en la implantación y alteración del espaciamiento de los embriones, y reduce significativamente las camadas de ratones. Estos hallazgos indican que el EDG7 desempeña un papel crucial en la implantación y la reproducción de mamíferos.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
1 placa |
ID de gen: 23566 | |
GPCR | |
Células de división detenida |