Learn More
Edetato disódico, U.S.P., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Edetate Disodium |
| CAS | 6381-92-6 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Fórmula molecular | C10H18N2Na2O10 |
| Número MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
| Clave InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- EDTA disodium salt dihydrate U.S.P.
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA disodium salt dihydrate