Learn More
EDEM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15764101 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15764101 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15764101
Marca: Invitrogen PA556191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: SLEKYTKVKC GYATLHHVID KSTEDRMESF FLSETCKYLY LLFDEDNPVH KSGTRYMFTT EGHIVSVDEH LRELPWKEFF SEEGGQDQGG KSVHRPKPHE LKVINSSSNC NRVPDE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
EDEM1 belongs to the glycosyl hydrolase 47 family. It extracts misfolded glycoproteins, but not glycoproteins undergoing productive folding, from the calnexin cycle. It is directly involved in endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) and targets misfolded glycoproteins for degradation in an N-glycan-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EDEM1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica EDEM1
N.º de referencia del gen Q92611
Alias de gen A130059K23Rik; EDEM; EDEM1; ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 1; ER degradation enhancing alpha-mannosidase like protein 1; ER degradation ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 1; ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like 1; ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like protein 1; KIAA0212; mKIAA0212; RGD1563633
Símbolos de los genes EDEM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human EDEM1
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG