missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDAR Antibody (19E8), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-42695R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EDAR Monoclonal specifically detects EDAR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Especificaciones
| EDAR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| EDAR | |
| Recombinant human EDAR (27-448aa) purified from E.coli. | |
| 100 μL | |
| Apoptosis | |
| 10913 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| 1900000000 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| Anhidrotic ectodysplasin receptor 1, DLED3, Ectodermal dysplasia receptor, ectodysplasin 1, anhidrotic receptor, ectodysplasin A receptor, Ectodysplasin-A receptor, ED1R, ED5, EDA1R, EDA3EDA-A1 receptor, EDA-A1R, Edar, FLJ94390, HRM1, mouse, homolog of, tumor necrosis factor receptor superfamily member EDAR | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido