Learn More
Invitrogen™ EDAC, 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida, clorhidrato
Código de producto. 11564736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11564736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11564736 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E2247
El EDAC es un carbodiimido soluble en agua que puede usarse para el entrecruzamiento de sustancias biológicas que contienen ácidos carboxilatos y aminas primarias.
Los protocolos para entrecruzar moléculas con este reactivo están disponibles en Bioconjugate Techniques, por G.T. Hermanson (B-7884).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Peso molecular (g/mol) 191.7
Forma física Sólido