missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDA-A1/Ectodysplasin A1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30155618 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30155618

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP281908CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EDA-A1/Ectodysplasin A1 Polyclonal antibody specifically detects EDA-A1/Ectodysplasin A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDA-A1/Ectodysplasin A1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ECTD1;Ectodysplasin-A;ED1;ED1-A1;ED1-A2;EDA1;EDA2;EDA-A1;EDA-A2;HED;HED1;ODT1;STHAGX1;TNLG7C;XHED;XLHED
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EDA-A1 antibody was raised against an 19 amino acid peptide near the center of human EDA-A1. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of EDA-A1. Amino Acid Squence: PDEKPYSEEESRRVRRNKR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1896
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.