Learn More
ECSIT Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106869 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237943 150 μL 150 microlitros
30237456 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237943
Marca: Proteintech 275481AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ECSIT antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ECSIT. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ECSIT antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ECSIT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 700 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes SITPEC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51295
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 49 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG