Descripción
The ECSIT antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ECSIT. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ECSIT antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ECSIT |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 700 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | SITPEC |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |