Learn More
Socorex™ Puntas de jeringa Ecostep
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 50 a 500 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 a 500 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Exactitud | <±0,8 a <±0,5 % |
| Material | Polipropileno |