Learn More
Justrite™ Centros de acumulación EcoPolyBlend™
Código de producto. 11969385
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Tipo:
Plataforma de contención
Rampa
Para utilizar con (equipo):
1 bidón
2 bidones y más grandes EcoPolyBlend™
2 bidones
4 bidones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11969385 Negro Plataforma de contención 1 bidón cada uno
11979385 Negro Plataforma de contención 2 bidones cada uno
11909395 Amarillo Rampa 2 bidones y más grandes EcoPolyBlend™ cada uno
11989385 Negro Plataforma de contención 4 bidones cada uno
4 options
Código de producto. 11969385
Marca: Justrite™ 28653
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El kit de drenaje Sump-to-Sump incluye un par de pinzas de unión de acero inoxidable, un par de arandelas de caucho y un tubo de transferencia de PTFE.
Fabricados de polietileno postindustrial hasta un 100 % reciclado
Los centros modulares ofrecen la capacidad de crear un sistema personalizado.Al unir las pinzas, sujete firmemente las unidades y retírelas para recolocarlas.
Plataformas de contención secundaria duraderas y de perfil bajo
  • Casi impermeable a productos químicos, ácidos y corrosivos
  • Diseño sin uniones: fugas o vertidos recogidos en el sumidero
  • Las rejillas resistentes y de 6,4 cm ofrecen una resistencia superior a las grietas; se autocolocan y son fáciles de quitar para la limpieza
  • Plataformas negras fabricadas con un 100 % de contenido reciclado; el color oscuro camufla la suciedad y mantiene los lugares de trabajo limpios
  • Plataformas amarillas ideales para alta visibilidad o segregación líquida; sumideros de polietileno virgen con rejillas 100 % recicladas (un total del 45 % de contenido reciclado)
  • Rampa amarilla opcional (no reciclada)
El kit de drenaje Sump-to-Sump™ permite que los centros se unan in situ para cumplir plenamente con los códigos EPA y de incendios cuando las capacidades combinadas del sumidero necesitan admitir 250 l.
La rampa facilita el movimiento de los bidones pesados y presenta estrías antideslizantes para la máxima seguridad; puede colocarse en cualquier lugar de los centros de acumulación de dos o más bidones
Respetuoso con el medio ambiente:Contiene atributos o características medioambientales (por ejemplo, conservación de agua, sin plomo, etc.) como se describe en la información del producto.Reciclado:Contiene contenido reciclado como se describe en la información del artículo.
Compliance
6- and 8-drum centers meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Color Negro
Capacidad (imperial) 12 gal
Capacidad (métrico) 45 l
Material Polietileno
Tipo Plataforma de contención
Para utilizar con (aplicación) Ideal para operaciones de llenado y dispensación de bidones
Para utilizar con (equipo) 1 bidón
Admite 1 bidón
Capacidad portante (imperial) 1250 lb
Capacidad portante (métrico) 567 kg
Anchura (imperial) 25 in
Anchura (métrico) 63,5 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 13,97 cm
Fondo (imperial) 25 pulg
Fondo (métrico) 63,5 cm
Peso (imperial) 17 lb
Peso (métrico) 7,7 kg