Learn More
Norell™ Tubos de muestra de NMR de vidrio borosilicatado estándar económicos
Description
- Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
- La serie de tubos de RMN Norell Standard Series™ se ha desarrollado para ofrecer calidad y precisión
- Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
- Ya sea monitorizando una reacción, explorando un nuevo compuesto o realizando una RMN rutinaria, el Standard Series™ es el tubo más adecuado para los científicos actuales
- Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
- Se incluyen tapones de colores
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | NMR Sample Tube |
| Envase | Paquete de 100 |
| Diámetro exterior (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 8.76 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For auto sampling systems and high-throughput NMR |
| Incluye | Caps |