Learn More
JULABO™ Baño de circulación criocompacto, serie CF
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Pequeñas dimensiones generales para el mínimo espacio requerido
- Teclado resistente a las salpicaduras
- Pantalla LED de temperatura grande y brillante
- Control de temperatura por PID preciso
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Valor de corte de alta temperatura ajustable
- Clasificación 3 según DIN12876-1
- Conexiones de bomba para aplicaciones de temperatura externa
- Abertura de baño para controlar la temperatura de pequeños objetos en el baño
- Drenaje frontal
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
| Capacidad (métrico) | 3,5 L |
| Capacidad de refrigeración | 0,32 kW a 20 °C |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +150 °C |
| Pantalla | LED |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | 2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) |
| Modelo | CF30 |
| Capacidad de la bomba | 15 L/min, 0,35 bar |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Mostrar más |