Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación plana de politetrafluoroetileno (PTFE) económica
Código de producto. 11785134 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12mm
25mm
40mm
50 mm
Diámetro (métrico):
3mm
8mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. 11785134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora magnética plana de PTFE económica funciona bajo una amplia gama de condiciones, a precios bajos de un fabricante de gran volumen.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 8mm
Longitud (métrico) 25mm
Cantidad 10/Paq.