Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación plana de politetrafluoroetileno (PTFE) económica
Tienda Fisherbrand ProductosDescription
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora magnética plana de PTFE económica funciona bajo una amplia gama de condiciones, a precios bajos de un fabricante de gran volumen.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 1,625 in |
| Diámetro (métrico) | 8mm |
| Longitud (métrico) | 40mm |
| Cantidad | 10/Paq. |