Learn More
Ansell™ Guantes extrafinos de látex de caucho natural amarillo Econohands™ serie 87-190
Código de producto. p-8005174 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12697011 10 12 pares
12667011 7 12 pares
12677011 8 12 pares
12687011 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12697011 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87190100BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes extrafinos de látex de caucho natural amarillo Econohands™ serie 87-190: guante extrafino para una excelente sensibilidad táctil. Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Los 0,35 mm de grosor proporcionan una sensibilidad táctil excepcional.
  • Excelente relación calidad-precio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Látex de caucho natural
Aplicaciones Industrial
Coating Material Látex de caucho natural
Color Yellow
Latex Free No
Material Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0138 in.
Palm Thickness (Metric) 0.35 mm
Tipo de producto Guantes extrafinos
Tamaño 10
Grosor (imperial) 0.0138 in.
Grosor (métrico) 0,35 mm
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia mecánica y a los líquidos
Serie 87-190