Learn More
Líquido Ecolite(+) LC, MP Biomedicals
Código de producto. p-3208374 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal.
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
3.79 litro
15742252 1 gal. 3.79 litro
15752252 4 x 1 gal. 15.14 litro
2 options
Código de producto. 15742252
Marca: MP Biomedicals 0188247501
Cócteles de centelleo líquido; Ecolite(+); MP Biomedical; biodegradable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquid Scintillation Cocktails
Cantidad 1 gal.
compliance-icons
Nombre del producto
  • ecolite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phenylxylylethane, nonylphenol