Learn More
Bomba peristáltica Ecoline
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 8 |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | De 0,005 a 150 ml/min |
| Motor Speed | De 3,5 a 350 rpm |
| Tipo de motor | CC |
| N.º de rodillos | 6 |
| Control de velocidad | Control de bucle cerrado para velocidad dependiente de la presión |
| Anchura global (métrico) | 16,9 cm |
| Altura global (métrico) | 13,8 cm |
| Peso (métrico) | 5,5 kg |
| Mostrar más |