Descripción
- Separador de lado de succión con matraz de fondo redondo de 500 ml
- Refrigerador intensivo aislado en lateral de presión con matraz de fondo redondo de 500 ml con válvula de seguridad
- Cuadro de control de vacío con sensor y válvula de ventilación
- Una conexión regulada por el controlador
- Conexión de succión DN8 para manguera de diámetro interior de 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad motor | 9,1 m³/h |
| Fondo (métrico) | 310 mm |
| Modelo | LVS 1210 T ef |
| Peso (métrico) | 37,1 kg |
| Caudal | 138 l/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 445 mm |
| Anchura global (métrico) | 540 mm |
| Presión máxima | < 2 mbar |
| Tensión | 230 V |