Learn More
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Código de producto. p-7083459
Change view
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
540 x 540 x 1410 mm
540 x 940 x 1410 mm
Capacidad (métrico):
404 L
707 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Capacidad (métrico) unitSize
10217800 540 x 540 x 1410 mm 404 L cada uno
10521751 540 x 940 x 1410 mm 707 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217800 Proveedor MMM Medcenter™ N.º de proveedor MC000700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Features wide temperature range, exact and reliable course of simple drying processes and materials heating. MMM Medcenter ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection produces no noise and provides a very soft air convection within the chamber.
  • Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
  • Stainless steel interior
  • 3 adjustable programs
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 99 hours 59 minutes
  • Digital safety thermostat
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Programme cycles
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 404 L
Temperatura (métrico) 250°C
Tipo Drying Oven
Pantalla LED
Carga máx. del estante 100 kg
N.º de estantes 19 (Maximum), 2 (Supplied)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 540 x 540 x 1410 mm
Anchura (métrico) 760 mm
Altura (métrico) 1910 mm
Fondo (métrico) 790 mm
Frecuencia 50/60 Hz